2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53427-1G PC53427-5G
APOSPC53427-1GEA 3850 NOK
APOSPC53427-1G APOSPC53427-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 99%
2,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₆N
MW: 215,096 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00128906
CAS-nummer: 20857-44-7