4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Amino-3-bromo-5-(pentafluorosulphanyl)nitrobenzene, 2-Bromo-6-nitro-4-(pentafluorothio)aniline
PC5343-1G PC5343-250MG
APOSPC5343-1GEA 11975 NOK
APOSPC5343-1G APOSPC5343-250MG
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
4-Amino-3-bromo-5-nitrophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₄BrF₅N₂O₂S
MW: 343,069 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11501049
CAS-nummer: 1159512-33-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III