5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53435-1G PC53435-250MG
APOSPC53435-1GEA 2475 NOK
APOSPC53435-1G APOSPC53435-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl acetate
Formel: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297,069 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30481008
CAS-nummer: 2149591-27-3