2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53463-1G PC53463-250MG
APOSPC53463-1GEA 11150 NOK
APOSPC53463-1G APOSPC53463-250MG
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile 96%
2,3-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,112 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24684755
CAS-nummer: 717883-41-5