3-Fluoro-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53464-1G PC53464-250MG
APOSPC53464-1GEA 10025 NOK
APOSPC53464-1G APOSPC53464-250MG
3-Fluoro-5-nitrophenol
3-Fluoro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157,099 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09832852
CAS-nummer: 2369-10-0