2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53476-1G PC53476-250MG
APOSPC53476-1GEA 15850 NOK
APOSPC53476-1G APOSPC53476-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅F₅O
MW: 212,117 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30723302
CAS-nummer: 1800231-22-4