(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535001-100MG PC535001-250MG
APOSPC535001-100MGEA 1150 NOK
APOSPC535001-100MG APOSPC535001-250MG
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride 97%
(S)-1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉BrFN·ClH
MW: 254,527 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22988854
CAS-nummer: 1624261-91-1