trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535003-100MG PC535003-250MG
APOSPC535003-100MGEA 1000 NOK
APOSPC535003-100MG APOSPC535003-250MG
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₃H₆FN·ClH
MW: 111,546 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28100743
CAS-nummer: 114152-96-4