2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 3950 NOK
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂IO
MW: 267,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28789181
CAS-nummer: 1097626-30-6