5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 1575 NOK
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,548 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20924197
CAS-nummer: 1783512-25-3