4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC535013-100MG
PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA
2850
NOK
APOSPC535013-100MG
APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₆F₂N₂ MW: 168.143 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD16876870 CAS-nummer: 633336-81-9 |