Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535014-1G PC535014-250MG PC535014-5G
APOSPC535014-1GEA 1400 NOK
APOSPC535014-1G APOSPC535014-250MG APOSPC535014-5G
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11042774
CAS-nummer: 391-93-5