2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 4525 NOK
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,175 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30188795
CAS-nummer: 2007925-25-7