6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 2300 NOK
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,543 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25478439
CAS-nummer: 1805304-78-2