6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-2-methylpyridine-3-carboxaldehyde
PC535023-1G PC535023-250MG
APOSPC535023-1GEA 2750 NOK
APOSPC535023-1G APOSPC535023-250MG
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde 97%
6-Fluoro-2-methylnicotinaldehyde
Formel: C₇H₆FNO
MW: 139,127 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05662399
CAS-nummer: 884494-96-6