2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 1225 NOK
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,545 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13185820
CAS-nummer: 1211533-26-4