4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 520 NOK
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16610395
CAS-nummer: 1195251-01-4