5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535030-1G PC535030-250MG
APOSPC535030-1GEA 1900 NOK
APOSPC535030-1G APOSPC535030-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formel: C₅H₂BrF₃N₂O
MW: 242,981 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD15528725
CAS-nummer: 785777-90-4