4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 1725 NOK
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16609967
CAS-nummer: 1211583-78-6