2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 2850 NOK
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,013 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16988804
CAS-nummer: 1211536-01-4