5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 450 NOK
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,021 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18257687
CAS-nummer: 1211526-51-0