4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 520 NOK
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27939250
CAS-nummer: 3824-45-1