4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535039-100MG PC535039-250MG
APOSPC535039-100MGEA 700 NOK
APOSPC535039-100MG APOSPC535039-250MG
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95+%
4-Chloro-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyrimidine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176,576 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD23163182
CAS-nummer: 1383976-40-6