2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535042-250MG PC535042-1G
APOSPC535042-250MGEA 1475 NOK
APOSPC535042-250MG APOSPC535042-1G
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine 95+%
2,6-Dibromo-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
MW: 254,882 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13185514
CAS-nummer: 1214344-15-6