2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535047-1G PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA 430 NOK
APOSPC535047-1G APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆FNS
MW: 143,182 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22543684
CAS-nummer: 210992-56-6