6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535049-100MG PC535049-250MG
APOSPC535049-100MGEA 680 NOK
APOSPC535049-100MG APOSPC535049-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28368857
CAS-nummer: 1379457-78-9