3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 2200 NOK
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,946 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19687060
CAS-nummer: 1146614-40-5