3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 3150 NOK
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09834785
CAS-nummer: 1060801-92-4