3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535059-100MG PC535059-250MG
APOSPC535059-100MGEA 3300 NOK
APOSPC535059-100MG APOSPC535059-250MG
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₇H₅BrF₃N·BrH
MW: 320,932 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD29760335
CAS-nummer: 1384972-85-3