2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 2575 NOK
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formel: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,969 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16619134
CAS-nummer: 3833-57-6