6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 2200 NOK
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅FS
MW: 152,189 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18207210
CAS-nummer: 205055-10-3