Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 1250 NOK
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₆H₅FO₂S
MW: 160,166 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11618006
CAS-nummer: 32431-75-7