4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 915 NOK
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07781705
CAS-nummer: 885520-31-0