8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535071-250MG PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA 575 NOK
APOSPC535071-250MG APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₉H₆BrFN₂O
MW: 257,059 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27996279
CAS-nummer: 1352717-91-9