(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535073-100MG PC535073-250MG
APOSPC535073-100MGEA 790 NOK
APOSPC535073-100MG APOSPC535073-250MG
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid 98%
(5-Fluorobenzofuran-2-yl)boronic acid
Formel: C₈H₆BFO₃
MW: 179,941 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18383019
CAS-nummer: 473416-33-0