2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 1575 NOK
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,085 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18879656
CAS-nummer: 161957-47-7