5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC535075-100MG
PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA
1325
NOK
APOSPC535075-100MG
APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₇FN₂O MW: 166,152 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD11007884 CAS-nummer: 1082041-57-3 |