4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 1825 NOK
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,174 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11869190
CAS-nummer: 1146291-81-7