6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 340 NOK
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08236762
CAS-nummer: 82060-91-1