7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535083-100MG PC535083-250MG PC535083-1G
APOSPC535083-100MGEA 715 NOK
APOSPC535083-100MG APOSPC535083-250MG APOSPC535083-1G
7,8-Difluorochroman-4-amine 95+%
7,8-Difluorochroman-4-amine
Formel: C₉H₉F₂NO
MW: 185,171 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07374042
CAS-nummer: 886762-83-0