6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 1225 NOK
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formel: C₁₀H₇FN₂
MW: 174,174 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22576117
CAS-nummer: 1223063-81-7