3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Cyanomethyl)-5-fluorophenyl)boronic acid
PC53544-1G PC53544-250MG
APOSPC53544-1GEA 6850 NOK
APOSPC53544-1G APOSPC53544-250MG
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
3-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₇BFNO₂
MW: 178,956 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27935531
CAS-nummer: 1460307-63-4