2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53559-1G PC53559-250MG
APOSPC53559-1GEA 10625 NOK
APOSPC53559-1G APOSPC53559-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Formel: C₈H₅BF₄O₄
MW: 251,928 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30729940
CAS-nummer: 622383-86-2