5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Bromo-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 2,4-Difluoro-5-bromophenylboronic acid
PC53563-1G PC53563-5G PC53563-25G
APOSPC53563-1GEA 395 NOK
APOSPC53563-1G APOSPC53563-5G APOSPC53563-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2,4-difluorobenzeneboronic acid
Formel: C₆H₄BBrF₂O₂
MW: 236.807 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18783127
CAS-nummer: 2096331-76-7