5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1-chloro-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC53575-1G PC53575-250MG PC53575-5G
APOSPC53575-1GEA 540 NOK
APOSPC53575-1G APOSPC53575-250MG APOSPC53575-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrClF₄
MW: 277,441 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09033157
CAS-nummer: 914225-67-5