1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53579-1G PC53579-5G PC53579-25G
APOSPC53579-1GEA 540 NOK
APOSPC53579-1G APOSPC53579-5G APOSPC53579-25G
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene 96%
1,2-Dibromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,339 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09878108
CAS-nummer: 1000577-62-7