4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC5358-1G PC5358-250MG
APOSPC5358-1GEA 4475 NOK
APOSPC5358-1G APOSPC5358-250MG
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
4-Chloro-6-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,523 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09870037
CAS-nummer: 51422-01-6