Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
PC53611-1G PC53611-5G
APOSPC53611-1GEA 1900 NOK
APOSPC53611-1G APOSPC53611-5G
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Methyl 4,5-difluoro-2-iodo-benzoate
Formel: C₈H₅F₂IO₂
MW: 298,025 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22490596
CAS-nummer: 1640342-92-2