1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC53845-1G PC53845-250MG PC53845-5G
APOSPC53845-1GEA 6425 NOK
APOSPC53845-1G APOSPC53845-250MG APOSPC53845-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene
Formel: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,902 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1936711-52-2
FN: 3265
ADR: 8,III