3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC5389-10G PC5389-1G PC5389-5G
APOSPC5389-10GEA 6175 NOK
APOSPC5389-10G APOSPC5389-1G APOSPC5389-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 95+%
3-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
MW: 206,185 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00236335
CAS-nummer: 51748-27-7